5-Iodovainillina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde
I0427-25G I0427-5G
TCIAI0427-25GEA 52 EUR
TCIAI0427-25G TCIAI0427-5G
5-Iodovainillina ≥98.0% (por GC)
5-Iodovainillina
Formula: C₈H₇IO₃
Pto. Ebullición: 335 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 186…187 °C
Número MDL: MFCD00006941
Núm. CAS: 5438-36-8
EINECS: 226-617-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c25a3237dae39d113417e0e28992f1cb729cb3b&vid=74fd583ff37240841ae3b46752ffb3db2ce6902c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 184.0 deg-C