3-Iodobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
I0660-25G I0660-5G
TCIAI0660-25GEA 218 EUR
TCIAI0660-25G TCIAI0660-5G
3-Iodobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
3-Iodobenzonitrilo
Formula: C₇H₄IN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00079762
Núm. CAS: 69113-59-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b814aa7f4e0a55ca81e94bc7b2eb6ab403f5eb1&vid=cdac4d08b7f7ebf31a0817c660db33ddab3a55c4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 and le 42.0 deg-C