4-Iodobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
I0661-5G I0661-25G
TCIAI0661-5GEA 36 EUR
TCIAI0661-5G TCIAI0661-25G
4-Iodobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
4-Iodobenzonitrilo
Formula: C₇H₄IN
Pto. Ebullición: 285 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 125…128 °C
Número MDL: MFCD00051310
Núm. CAS: 3058-39-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7ce5c6094e08df79553ab2997e341a6f1091b56&vid=a7ce5c6094e08df79553ab2997e341a6f1091b56&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C