Ácido 2-iodobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: o-Iodobenzoic acid
I0053-25G I0053-500G I0053-100G
TCIAI0053-25GEA 24 EUR
TCIAI0053-25G TCIAI0053-500G TCIAI0053-100G
Ácido 2-iodobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-iodobenzoico
Formula: C₇H₅IO₂
MW: 248,02 g/mol
Pto. Ebullición: 314 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 159…160 °C
Densidad: 2,25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002419
Núm. CAS: 88-67-5
EINECS: 201-850-7
Índice Merck: 14,05030
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4d1615214cf4420f881d571deffaca7a94b180f&vid=5d42793d9eabba328b75b5e270444fcc42c04a33&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C