Ácido 3-iodobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

I0052-25G I0052-5G
TCIAI0052-25GEA 67 EUR
TCIAI0052-25G TCIAI0052-5G
Ácido 3-iodobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-iodobenzoico
Formula: C₇H₅IO₂
Pto. Ebullición: 337 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 186…188 °C
Densidad: 2,171 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002496
Núm. CAS: 618-51-9
EINECS: 210-555-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd22f00c02f374cde694dff67ca49a01d7f3f466&vid=b03fe9225d4e27b17e6fef0273d498c9b56a995a&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR