Ácido 4-iodobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
I0054-25G I0054-5G
TCIAI0054-25GEA 54 EUR
TCIAI0054-25G TCIAI0054-5G
Ácido 4-iodobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-iodobenzoico
Formula: C₇H₅IO₂
Pto. Ebullición: 319 °C (1013 hPa)
Densidad: 2,184 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002533
Núm. CAS: 619-58-9
EINECS: 210-603-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8d4df5d48e8676d65c091cd27205b7792b13671&vid=c8d4df5d48e8676d65c091cd27205b7792b13671&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity