Ácido 5-iodoantranilico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
I0049-25G I0049-5G
TCIAI0049-25GEA 85 EUR
TCIAI0049-25G TCIAI0049-5G
Ácido 5-iodoantranilico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 5-iodoantranilico
Formula: C₇H₆INO₂
Pto. Ebullición: 360 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 234 °C
Número MDL: MFCD00007849
Núm. CAS: 5326-47-6
EINECS: 226-205-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea39f5223be0ddc353bcc8187fbac57cae24b273&vid=e65442dca8b0dc6edd39b46ece3c3f8b74755ba8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity