Ácido 3,5-diiodosalicílico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1677-25G D1677-250G
TCIAD1677-25GEA 21 EUR
TCIAD1677-25G TCIAD1677-250G
Ácido 3,5-diiodosalicílico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 3,5-diiodosalicílico
Formula: C₇H₄I₂O₃
Pto. Ebullición: 381 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 230°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002444
Núm. CAS: 133-91-5
EINECS: 205-124-0
Índice Merck: 14,03190
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a79c27f77e8598e3bb444fcf0d09dda2462b615&vid=6238559d2afdcab1d42981b00ef841087a3ba6f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency