2-Iodoanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
I0046-25G I0046-5G
TCIAI0046-25GEA 67 EUR
TCIAI0046-25G TCIAI0046-5G
2-Iodoanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Iodoanilina
Formula: C₆H₆IN
Pto. Ebullición: 263 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 54…57 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007680
Núm. CAS: 615-43-0
EINECS: 210-426-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff530ada4776ad57a4996edb867b2d649644bac5&vid=2b0f660c3448471ee9529af77dd6de9aab78ccfc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity