1-Iodo-4-nitrobenceno ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

I0064-25G I0064-100G
TCIAI0064-25GEA 57 EUR
TCIAI0064-25G TCIAI0064-100G
1-Iodo-4-nitrobenceno ≥99.0% (por GC)
1-Iodo-4-nitrobenceno
Formula: C₆H₄INO₂
Pto. Ebullición: 289 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 168 °C
Densidad: 2,273 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00007299
Núm. CAS: 636-98-6
EINECS: 211-272-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e7a2d2592f6100c4ddecea46b1aca194639049d&vid=5e7a2d2592f6100c4ddecea46b1aca194639049d&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR