1-Iodo-2,4-dinitrobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1921-25G D1921-5G
TCIAD1921-25GEA 289 EUR
TCIAD1921-25G TCIAD1921-5G
1-Iodo-2,4-dinitrobenceno ≥98.0% (por GC)
1-Iodo-2,4-dinitrobenceno
Formula: C₆H₃IN₂O₄
Número MDL: MFCD00039738
Núm. CAS: 709-49-9
EINECS: 211-908-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68f511977d79e99d6ab80ceefe3341be254b7da8&vid=96da883b65c1d11e1284d5b0b523d6660d4b1af3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 89.0 deg-C