2-Iodoanísol ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Iodo-2-methoxybenzene
Estabilización: Stabilised with copper chip
I0382-25G I0382-100G
TCIAI0382-25GEA 44 EUR
TCIAI0382-25G TCIAI0382-100G
2-Iodoanísol ≥98.0% (por GC) estabilizado
2-Iodoanísol
Formula: C₇H₇IO
MW: 234.04 g/mol
Pto. Ebullición: 238°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001039
Núm. CAS: 529-28-2
EINECS: 208-456-4
Índice Merck: 14,05028
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0b3350095692fffb18b9ab3a57736d3c7b8c315&vid=f0b3350095692fffb18b9ab3a57736d3c7b8c315&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %