4-Iodoanísol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
I0378-25G
I0378-100G
TCIAI0378-25GEA
24
EUR
TCIAI0378-25G
TCIAI0378-100G
4-Iodoanísol ≥99.0% (por GC)
4-Iodoanísol
Formula:
C₇H₇IO Pto. Ebullición: 240°C Pto. de fusión: 48…49 °C Densidad: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001056 Núm. CAS: 696-62-8 EINECS: 211-798-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 49.0 to 52.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...