2,4,6-Triiodofenol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T0452-25G T0452-5G
TCIAT0452-25GEA 177 EUR
TCIAT0452-25G TCIAT0452-5G
2,4,6-Triiodofenol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,4,6-Triiodofenol
Formula: C₆H₃I₃O
Pto. Ebullición: 316 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 159…160 °C
Número MDL: MFCD00002179
Núm. CAS: 609-23-4
EINECS: 210-186-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80a5977f87a2d306d9da67e7a77f940f1c09faf8&vid=cfb00da2206320c1d5c02f66e9596c86148bd0ee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 162.0 deg-C