2-Iodofenol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I0460-25G I0460-5G
TCIAI0460-25GEA 109 EUR
TCIAI0460-25G TCIAI0460-5G
2-Iodofenol ≥99.0% (por GC)
2-Iodofenol
Formula: C₆H₅IO
Pto. Ebullición: 187°C
Pto. de fusión: 39…42 °C
Densidad: 1,8757 g/cm³ (80 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013963
Núm. CAS: 533-58-4
EINECS: 208-569-9
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,05035
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=817ea8833c0e8fbccc53403bfa627b3740adf7c6&vid=6e75eb771177018a50b66c05693038cced40988b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency