3-Iodofenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I0495-10G I0495-25G
TCIAI0495-10GEA 61 EUR
TCIAI0495-10G TCIAI0495-25G
3-Iodofenol ≥98.0% (por GC)
3-Iodofenol
Formula: C₆H₅IO
Pto. Ebullición: 190°C
Número MDL: MFCD00002261
Núm. CAS: 626-02-8
EINECS: 210-923-2
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2922dabe926fc9bf2a9fd1de8ccc2444724ec8fe&vid=b57552b7a02e8a887837c03a445d4647a6a67d86&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C