4-Iodofenol ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

I0311-10G I0311-25G
TCIAI0311-10GEA 37 EUR
TCIAI0311-10G TCIAI0311-25G
4-Iodofenol ≥98.0% (por GC)
4-Iodofenol
Formula: C₆H₅IO
MW: 220.01 g/mol
Pto. Ebullición: 287
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002327
Núm. CAS: 540-38-5
EINECS: 208-745-5
Índice Merck: 14,05036
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9b6cef5729c2f4eeb6c1cdf6a2cbc457056c2c3&vid=9cd4b86ebb06a4ba3f1ceb4f3dd86f44415e1181&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR