N,N-Dietilanilina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D0475-25ML D0475-500ML
TCIAD0475-25MLEA 20 EUR
TCIAD0475-25ML TCIAD0475-500ML
N,N-Dietilanilina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Dietilanilina
Formula: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Pto. Ebullición: 216°C
Pto. de fusión: –38,8 °C
Densidad: 0,9348 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 92°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009042
Núm. CAS: 91-66-7
EINECS: 202-088-8
UN: 2432
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,03114
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b93b00d7f5488f6746219789d122490d0d267959&vid=e0d210652a8e75275d5b408285d82096391d9284&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %