N,N-Dimetilanilina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D0665-25ML D0665-500ML
TCIAD0665-25MLEA 17 EUR
TCIAD0665-25ML TCIAD0665-500ML
N,N-Dimetilanilina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Dimetilanilina
Formula: C₈H₁₁N
Pto. Ebullición: 194°C
Pto. de fusión: 2,5 °C
Densidad: 0,9559 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 73°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008304
Núm. CAS: 121-69-7
EINECS: 204-493-5
UN: 2253
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,03234
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee6f5d1672df6000ac049d36f3a72950fc4ae98a&vid=28230f904d9e056152b1ac5cf4f0ccf8eed62fa0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %