N,N-Dimetil-4-nitrosoanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
N0262-25G N0262-500G
TCIAN0262-25GEA 65 EUR
TCIAN0262-25G TCIAN0262-500G
N,N-Dimetil-4-nitrosoanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Dimetil-4-nitrosoanilina
Formula: C₈H₁₀N₂O
Pto. Ebullición: 259 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 87 °C
Densidad: 1,145 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002063
Núm. CAS: 138-89-6
EINECS: 205-343-1
UN: 1369
ADR: 4.2,II
Índice Merck: 14,06638
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c77b2ebc11a969b18508008b6a4b163969a7d497&vid=b54bef7b0b95c672b905ba0b4503c4462507ad4a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 86.0 deg-C