N,N-Dimetil-4-nitroanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D0760-25G D0760-5G
TCIAD0760-25GEA 193 EUR
TCIAD0760-25G TCIAD0760-5G
N,N-Dimetil-4-nitroanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Dimetil-4-nitroanilina
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Pto. Ebullición: 288 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 159…160 °C
Densidad: 1,179 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014712
Núm. CAS: 100-23-2
EINECS: 202-832-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f26a5e2ec7cb582b90cdae966193a93e1332f8e&vid=aef66f17b092728d4367ebd845c0a944f464cb81&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 165.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency