2-Nitroanilina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
o-Nitroanilina
N0118-25G
N0118-500G
TCIAN0118-25GEA
16
EUR
TCIAN0118-25G
TCIAN0118-500G
2-Nitroanilina ≥99.0% (por GC)
2-Nitroanilina
Formula:
C₆H₆N₂O₂ MW: 138.13 g/mol Pto. Ebullición: 165°C Pto. de inflamación: 167 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007687 Núm. CAS: 88-74-4 EINECS: 201-855-4 UN: 1661 ADR: 6.1 II Índice Merck: 14,06582 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 72.0 to 74.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |