3-Nitroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
N0117-25G N0117-500G
TCIAN0117-25GEA 33 EUR
TCIAN0117-25G TCIAN0117-500G
3-Nitroanilina ≥98.0% (por GC)
3-Nitroanilina
Formula: C₆H₆N₂O₂
Pto. Ebullición: 306 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 109…112 °C
Densidad: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 196 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007782
Núm. CAS: 99-09-2
EINECS: 202-729-1
UN: 1661
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,06581
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ceb58a09f61a69eda611bdd5e199ca45e532b71&vid=25f34aca72e9a59a7b60d364f43d35ef87b73b02&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 114.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency