4-Nitroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: p-Nitroanilina, pNA
N0119-25G N0119-500G
TCIAN0119-25GEA 16 EUR
TCIAN0119-25G TCIAN0119-500G
4-Nitroanilina ≥98.0% (por GC)
4-Nitroanilina
Formula: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Pto. Ebullición: 332°C
Pto. de fusión: 148 °C
Densidad: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 199 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007858
Núm. CAS: 100-01-6
EINECS: 202-810-1
UN: 1661
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,06584
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=004b7dd75e92352cf4b7e738e089a060d9ceea37&vid=477c79e71f2ffbb78f5cf0ac8ccb29d032461a18&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 150.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency