2,4-Dinitroanilina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D2703-25G
D2703-500G
TCIAD2703-25GEA
59
EUR
TCIAD2703-25G
TCIAD2703-500G
2,4-Dinitroanilina ≥99.0% (por GC)
2,4-Dinitroanilina
Formula:
C₆H₅N₃O₄ Pto. Ebullición: 401 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 177…178 °C Densidad: 1,6 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 224 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007151 Núm. CAS: 97-02-9 EINECS: 202-553-5 UN: 1596 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,03270 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 178.0 to 182.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |