3,5-Dinitroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D2458-25G
D2458-5G
TCIAD2458-25GEA
263
EUR
TCIAD2458-25G
TCIAD2458-5G
3,5-Dinitroanilina ≥98.0% (por GC)
3,5-Dinitroanilina
Formula:
C₆H₅N₃O₄ Pto. de fusión: 163 °C Densidad: 1,601 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007263 Núm. CAS: 618-87-1 EINECS: 210-567-8 UN: 1596 ADR: 6.1,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 160.0 to 164.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...