3,4,5-Trimetoxianilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T1055-25G T1055-5G
TCIAT1055-25GEA 235 EUR
TCIAT1055-25G TCIAT1055-5G
3,4,5-Trimetoxianilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4,5-Trimetoxianilina
Formula: C₉H₁₃NO₃
Pto. Ebullición: 293 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 110…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008393
Núm. CAS: 24313-88-0
EINECS: 246-154-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dee952a529848c9fd13f726100244867f5c8fad5&vid=d7f3f27eefca2c9e13ae07d1726a37e022b89ea8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C