N-Etilanilina ≥99.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: N-Ethyl-N-phenylamine

E0059-25ML E0059-500ML
TCIAE0059-25MLEA 16 EUR
TCIAE0059-25ML TCIAE0059-500ML
N-Etilanilina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
N-Etilanilina
Formula: C₈H₁₁N
Pto. Ebullición: 204°C
Pto. de fusión: –64 °C
Densidad: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 91°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009025
Núm. CAS: 103-69-5
EINECS: 203-135-5
UN: 2272
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,03764
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=192d15c08a8d9db012d47e9d706341363223a57a&vid=149875befb9b84920c90e0fa8edfc72777505080&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR