N-Metilanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M0147-25G M0147-500G
TCIAM0147-25GEA 19 EUR
TCIAM0147-25G TCIAM0147-500G
N-Metilanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-Metilanilina
Formula: C₇H₉N
Pto. Ebullición: 196°C
Pto. de fusión: -57°C
Densidad: 0,989 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 83°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008283
Núm. CAS: 100-61-8
EINECS: 202-870-9
UN: 2294
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,06019
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=978691bad2b138bcad1fbb38c1a9261c8c53241f&vid=7546da49c5448b0f014c8b1f6a76ae3ced97f402&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %