1,4-Dinitrobenceno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0819-5G D0819-25G
TCIAD0819-5GEA 34 EUR
TCIAD0819-5G TCIAD0819-25G
1,4-Dinitrobenceno ≥99.0% (por GC)
1,4-Dinitrobenceno
Formula: C₆H₄N₂O₄
Pto. Ebullición: 299 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 172 °C
Densidad: 1,625 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007314
Núm. CAS: 100-25-4
EINECS: 202-833-7
UN: 3443
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,03273
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87fa8641c675c7cf3f0dd5f42be15b153e1ff0cc&vid=87fa8641c675c7cf3f0dd5f42be15b153e1ff0cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C
Solubility in Acetonitrile very faint turbidity