2-Nitroanísol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
N0125-25G N0125-500G
TCIAN0125-25GEA 24 EUR
TCIAN0125-25G TCIAN0125-500G
2-Nitroanísol ≥98.0% (por GC)
2-Nitroanísol
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Pto. Ebullición: 273°C
Pto. de fusión: 9 °C
Densidad: 1,254 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 124°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007096
Núm. CAS: 91-23-6
EINECS: 202-052-1
UN: 2730
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,06584
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f740bddc272c7468abb4a03722b78b834804860&vid=09680a47c8b2e1cc87106bf5b08ff4fa9929bb9d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %