4-Nitroanísol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
N0126-25G
N0126-500G
N0126-100G
TCIAN0126-25GEA
16
EUR
TCIAN0126-25G
TCIAN0126-500G
TCIAN0126-100G
4-Nitroanísol ≥98.0% (por GC)
4-Nitroanísol
Formula:
C₇H₇NO₃ MW: 153,14 g/mol Pto. Ebullición: 274°C Pto. de fusión: 9,4 °C Densidad: 1,254 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00007327 Núm. CAS: 100-17-4 EINECS: 202-825-3 UN: 3458 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,06584 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown to Dark green powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 51.0 to 55.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...