3-Nitrofenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: m-Nitrophenol
N0217-25G N0217-500G N0217-100G
TCIAN0217-25GEA 68 EUR
TCIAN0217-25G TCIAN0217-500G TCIAN0217-100G
3-Nitrofenol ≥98.0% (por GC)
3-Nitrofenol
Formula: C₆H₅NO₃
Pto. Ebullición: 194°C
Pto. de fusión: 94…95 °C
Densidad: 1,485 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007240
Núm. CAS: 554-84-7
EINECS: 209-073-5
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,06618
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d46a401e4ed7bf9d922c7ec50491993cf1a2e8ed&vid=0eaeae931b4a0bf33063d63ca71c9e506fc7d3ae&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C
Solubility in EtOH (95vol%) almost transparency