4-Nitrofenol ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 1-Hydroxy-4-nitrobenzene, p-Nitrophenol

N0220-25G N0220-500G N0220-100G
TCIAN0220-25GEA 19 EUR
TCIAN0220-25G TCIAN0220-500G TCIAN0220-100G
4-Nitrofenol ≥99.0% (por GC)
4-Nitrofenol
Formula: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Pto. Ebullición: 279°C
Pto. de fusión: 110…114 °C
Densidad: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 169 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007331
Núm. CAS: 100-02-7
EINECS: 202-811-7
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,06620
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fd741f985998363d3f13c7c26d9dc6e91a5deb9&vid=65d1b5dadddc409031c10f3167ca4d03447d7591&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency
Transition interval (pH) (very pale yellow)4.8 to 7.6 (yellow)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR