Trifenilamina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T0507-25G T0507-250G
TCIAT0507-25GEA 32 EUR
TCIAT0507-25G TCIAT0507-250G
Trifenilamina ≥98.0% (por GC)
Trifenilamina
Formula: C₁₈H₁₅N
MW: 245,32 g/mol
Pto. Ebullición: 347 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 123…128 °C
Densidad: 0,774 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003020
Núm. CAS: 603-34-9
EINECS: 210-035-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=598aee6414624881a8a0433b2445fdc074f6cbff&vid=8f7e54d3e61abd8d775dd33506fff8539ee88910&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency