Anisol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
A0492-25G A0492-500G
TCIAA0492-25GEA 16 EUR
TCIAA0492-25G TCIAA0492-500G
Anisol ≥99.0% (por GC)
Anisole
Formula: C₇H₈O
MW: 108,14 g/mol
Pto. Ebullición: 154°C
Pto. de fusión: –37 °C
Densidad: 0,9961 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 51°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008354
Núm. CAS: 100-66-3
EINECS: 202-876-1
UN: 2222
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,00669
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=893f34641defc879cc849f4f487f87a3de8bad7a&vid=287d79b8b8184c90e0a4221bd5ab5211863ac92b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %