Guayacol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Éter monometílico de la pirocatequina, 2-Metoxifenol
M0121-25G M0121-500G
TCIAM0121-25GEA 19 EUR
TCIAM0121-25G TCIAM0121-500G
Guayacol ≥98.0% (por GC)
Guayacol
Formula: C₇H₈O₂
MW: 124.14 g/mol
Pto. Ebullición: 205°C
Pto. de inflamación: 82
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002185
Núm. CAS: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
Índice Merck: 14,04553
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f516fcde314fb04777c33413bcc8c7af92fa090&vid=ff9544eee4966bddbc266b3dd9e068a2122cfaa3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency