4-Bromobutirato de etilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl 4-bromobutyrate
B0999-25G B0999-500G B0999-100G
TCIAB0999-25GEA 16 EUR
TCIAB0999-25G TCIAB0999-500G TCIAB0999-100G
4-Bromobutirato de etilo ≥97.0% (por GC)
4-Bromobutirato de etilo
Formula: C₆H₁₁BrO₂
Pto. Ebullición: 200°C
Pto. de inflamación: 58°C
Número MDL: MFCD00000259
Núm. CAS: 2969-81-5
EINECS: 221-005-6
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b9b484f2780c5439b2775417a5527ca4d93175e&vid=3b9b484f2780c5439b2775417a5527ca4d93175e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %