4-Bromobutirato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 4-bromobutanoate
B2308-25G B2308-250G
TCIAB2308-25GEA 55 EUR
TCIAB2308-25G TCIAB2308-250G
4-Bromobutirato de metilo ≥98.0% (por GC)
4-Bromobutirato de metilo
Formula: C₅H₉BrO₂
Número MDL: MFCD00041482
Núm. CAS: 4897-84-1
EINECS: 225-523-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5875f00eec1563be2be0428e45714fc9ab74fb74&vid=5875f00eec1563be2be0428e45714fc9ab74fb74&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %