Óxido de mesitilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
M0069-25ML
M0069-500ML
TCIAM0069-25MLEA
23
EUR
TCIAM0069-25ML
TCIAM0069-500ML
Óxido de mesitilo ≥95.0% (por GC)
Óxido de mesitilo
Formula:
C₆H₁₀O Pto. Ebullición: 130°C Pto. de inflamación: 27°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008900 Núm. CAS: 141-79-7 EINECS: 205-502-5 UN: 1229 ADR: 3,III Índice Merck: 14,05908 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |