1-Etil-4-piperidona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
E0498-25ML E0498-100ML
TCIAE0498-25MLEA 89 EUR
TCIAE0498-25ML TCIAE0498-100ML
1-Etil-4-piperidona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Etil-4-piperidona
Formula: C₇H₁₃NO
Pto. Ebullición: 80°C
Pto. de inflamación: 68°C
Número MDL: MFCD00013356
Núm. CAS: 3612-18-8
EINECS: 222-781-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e12004953686f418b0326bc52bb26cf051a7283&vid=3e12004953686f418b0326bc52bb26cf051a7283&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %