1-Metil-4-piperidona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-Methyl-4-piperidone
M0530-25G M0530-500G M0530-100G
TCIAM0530-25GEA 27 EUR
TCIAM0530-25G TCIAM0530-500G TCIAM0530-100G
1-Metil-4-piperidona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Metil-4-piperidona
Formula: C₆H₁₁NO
MW: 113,16 g/mol
Pto. Ebullición: 72°C
Pto. de inflamación: 58°C
Número MDL: MFCD00006191
Núm. CAS: 1445-73-4
EINECS: 215-895-5
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc9c7f01590f7cab3042351c1232cacd97f2748e&vid=fc9c7f01590f7cab3042351c1232cacd97f2748e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %