Ácido dimetilmalónico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D2606-25G D2606-5G
TCIAD2606-25GEA 82 EUR
TCIAD2606-25G TCIAD2606-5G
Ácido dimetilmalónico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido dimetilmalónico
Formula: C₅H₈O₄
Número MDL: MFCD00004193
Núm. CAS: 595-46-0
EINECS: 209-867-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20f35830a38b9cd2bf87e95c9ce8a56f2bfb8b87&vid=20f35830a38b9cd2bf87e95c9ce8a56f2bfb8b87&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency