Malonato de disodio ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Sodium malonate dibasic, Malonic acid disodium salt
M0031-25G M0031-500G
TCIAM0031-25GEA 34 EUR
TCIAM0031-25G TCIAM0031-500G
Malonato de disodio ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Malonato de disodio
Formula: C₃H₂Na₂O₄
MW: 148.03 g/mol
Número MDL: MFCD00002708
Núm. CAS: 141-95-7
EINECS: 205-514-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8df5f37b35a443691ea7150b398e10eb23a02667&vid=8df5f37b35a443691ea7150b398e10eb23a02667&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency