Dibutil sulfóxido ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: n-Butyl sulphoxide, Di-n-butyl sulphoxide, Butyl sulphoxide
D1173-25G D1173-5G
TCIAD1173-25GEA 106 EUR
TCIAD1173-25G TCIAD1173-5G
Dibutil sulfóxido ≥96.0% (por GC)
Dibutyl sulphoxide
Formula: C₈H₁₈OS
MW: 162,3 g/mol
Número MDL: MFCD00002093
Núm. CAS: 2168-93-6
EINECS: 218-511-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac8d6bd3df4619cdaa1c0689eb1d30b95cad4c2c&vid=ac8d6bd3df4619cdaa1c0689eb1d30b95cad4c2c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %