Cloruro de 4-clorobutirilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

C0824-25ML C0824-500ML
TCIAC0824-25MLEA 16 EUR
TCIAC0824-25ML TCIAC0824-500ML
Cloruro de 4-clorobutirilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 4-clorobutirilo
Formula: C₄H₆Cl₂O
Pto. de inflamación: 72°C
Número MDL: MFCD00000754
Núm. CAS: 4635-59-0
EINECS: 225-059-1
UN: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=591fec92a52bafab80e43b9d13cce911e106f3bd&vid=591fec92a52bafab80e43b9d13cce911e106f3bd&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR