(R)-(-)-Ácido 2-aminobutírico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: H-D-Abu-OH, D(-)-Ácido 2-aminobutírico
A1377-1G A1377-5G
TCIAA1377-1GEA 17 EUR
TCIAA1377-1G TCIAA1377-5G
(R)-(-)-Ácido 2-aminobutírico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(R)-(-)-Ácido 2-aminobutírico
Formula: C₄H₉NO₂
Número MDL: MFCD00064414
Núm. CAS: 2623-91-8
EINECS: 220-084-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4f6c62ba56159eb8026fa17d9329abd92802746&vid=c4f6c62ba56159eb8026fa17d9329abd92802746&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -22.0 deg (C=5, HCl (2+1))
Solubility in Water almost transparency