(S)-(+)-Ácido 2-aminobutírico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: L(+)-Ácido 2-aminobutírico, H-Abu-OH
A0826-1G A0826-5G
TCIAA0826-1GEA 21 EUR
TCIAA0826-1G TCIAA0826-5G
(S)-(+)-Ácido 2-aminobutírico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
(S)-(+)-Ácido 2-aminobutírico
Formula: C₄H₉NO₂
Número MDL: MFCD00064415
Núm. CAS: 1492-24-6
EINECS: 216-083-3
Índice Merck: 14,00428
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e28cb5798ee2357edc4607138873dde809ed57f&vid=0e28cb5798ee2357edc4607138873dde809ed57f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +18.5 to +22.0 deg (C=5, HCl (2+1))
Solubility in Water almost transparency