Cloruro de isobutirilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
I0115-25G I0115-500G I0115-100G
TCIAI0115-25GEA 16 EUR
TCIAI0115-25G TCIAI0115-500G TCIAI0115-100G
Cloruro de isobutirilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de isobutirilo
Formula: C₄H₇ClO
Pto. Ebullición: 93°C
Pto. de inflamación: 9°C
Número MDL: MFCD00000717
Núm. CAS: 79-30-1
EINECS: 201-194-1
UN: 2395
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6a35fac410847737fbbe7162eefdf387885f7a4&vid=b6a35fac410847737fbbe7162eefdf387885f7a4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %