Isobutirato de isobutilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I0316-25ML I0316-500ML
TCIAI0316-25MLEA 16 EUR
TCIAI0316-25ML TCIAI0316-500ML
Isobutirato de isobutilo ≥98.0% (por GC)
Isobutirato de isobutilo
Formula: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Pto. Ebullición: 147°C
Pto. de inflamación: 42°C
Número MDL: MFCD00008916
Núm. CAS: 97-85-8
EINECS: 202-612-5
UN: 2528
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,05145
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a4098d5556a5531409610f9510bfa83dd7345d1&vid=1a4098d5556a5531409610f9510bfa83dd7345d1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %